Documents
S2GVT05RE
Millipore
Unité de filtration sous vide Steritop Quick Release-GV, stérile
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Synonyme(s) :
SCGVT05RE
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Steritop®
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 12 ea
Paramètres
max. temp. at 45 °C
Description
2.4 mL (hold-up volume)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
148 mm
Capacité
500 mL
Diamètre
12.5 cm
Diam. du filtre
73 mm
Surface de filtration
40 cm2
Capacité de l'entonnoir
500 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cet article est le remplaçant direct de SCGVT05RE
Travaillez facilement et filtrez en toute confiance avec les systèmes de filtration Stericup® et Steritop®.
Les dispositifs de filtration stérilisante sous vide Stericup® et Steritop® utilisent des membranes fiables et hautement performantes pour une filtration stérilisante optimale des réactifs, tampons et milieux de laboratoire. Ces dispositifs associent des débits et des volumes filtrés supérieurs à une faible liaison non spécifique et à une conception stable et évitant tout basculement.
Cette unité de filtration à membrane en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) Steritop® de 500 ml et de 0,22 µm de dimension de pores peut être utilisée sur des flacons avec des ouvertures de 45 mm, conçus pour des applications sous vide.
Application
Les systèmes Stericup® et Steritop® sont conçus pour réduire la formation de mousse et la dénaturation des protéines tout en optimisant le débit. Ils peuvent être utilisés pour la filtration stérilisante sous vide de solutions aqueuses telles que les milieux de culture tissulaire et les fluides biologiques.
  • Milieux de culture cellulaire +/- additifs
  • Tampons
  • Solutions biologiques
Produit réservé à la recherche
Caractéristiques et avantages
L'identification en gras du produit sur l'entonnoir Steritop® affiche clairement les caractéristiques de la membrane, notamment la composition et la taille des pores, pour une sélection rapide du produit adapté à l'application.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany