Principaux documents
RW0329325
Millipore
Reinforced Membrane, mixed cellulose esters, 0.2 µm, polyester web 293 mm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web polyester
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Paramètres
23 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. du filtre
293 mm
Épaisseur
140 μm
Dimension de pores
0.2 μm pore size
75 % porosity
Description générale
Filter Code: RW03
Filter Type: Screen filter
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3