Principaux documents
RW0629325
Millipore
Reinforced Membrane, mixed cellulose esters, 0.5 µm, cellulose web 293 mm
25 EA
462,00 $
462,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
462,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
462,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web cellulose
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Paramètres
550 °C max. temp.
96 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. du filtre
293 mm
Épaisseur
140 μm
Dimension de pores
0.5 μm pore size
75 % porosity
Description générale
Filter Code: RW06
Filter Type: Screen filter
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3