Principaux documents
PX1004
Supelco
Phosphoric Acid Meta
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonyme(s) :
Metaphosphoric Acid
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
Plus de détails sur ce produit PX1004 Contacter notre Service technique
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Forme
crystals
Contient
57-63% NaPO3 as stabilizer
Concentration
33.5-36.5% (HPO3)
Impuretés
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Nitrate (NO3)
≤0.005% Heavy metals (as Pb)
≤0.005% Iron (Fe)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.02% Substances reducing permanganate (as H3PO3)
≤1 ppm Arsenic (As)
Couleur
white to clear
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Arsenic (As): 1ppm max
Assay (HPO3): 33.5-36.5%
Chloride (Cl): 0.001% max
Color: White or clear
Form: Crystals/lumps
Heavy metals (as Pb): 0.005% max
Iron (Fe): 0.005% max
Nitrate (NO3): 0.001% max
Stabilizer (NaPO3): 57.0-63.0%
Substances reducing permanganate (as H3PO3): 0.02% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable