Principaux documents
PX0425
Supelco
Éther de pétrole
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
1 L
146,00 $
4 L
333,00 $
4 L
395,00 $
4 L
467,00 $
20 L
1 060,00 $
200 L
4 230,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
146,00 $
4 L
333,00 $
4 L
395,00 $
4 L
467,00 $
20 L
1 060,00 $
200 L
4 230,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352401
pb:
30-50 °C/1013 hPa
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
pb
30-50 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point <-30 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
PX0425P-4 is packaged in poly coated bottles
Remarque sur l'analyse
AcidityTo pass testBoiling range35-60°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidWater (H2O)0.01% max
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
< -30 °C