Principaux documents
1.01774
Supelco
Éther de pétrole
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
200 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Limite d'explosivité
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as benzene)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
pb
60-80 °C/1013 hPa
Indice d'iode
≤0.3
Température de transition
flash point -26 °C
Densité
0.68 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Température de stockage
2-30°C
Liaison
Discover EMSURE - to be more than sure!
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F
Point d'éclair (°C)
-26 °C