PLHK04710
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 100 kDa
Ultracel®, filter diam. 47 mm
Synonyme(s) :
Disques d’ultrafiltration, NMW de 100 kDa
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Ultracel®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
17.3 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
100 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable