PCC300C30E
Capsule Pellicon® avec membrane Ultracel®
C Screen, 3 m2 manifold extender AseptiQuik® L connectors
Synonyme(s) :
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core
core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene seal
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Gamme de produits
Pellicon®
Caractéristiques
holdup volume 1290 mL (in feed channel)
holdup volume 1872 mL (in permeate channel)
Conditionnement
package of 1
Paramètres
max. inlet pressure at 60 psi (4.1 bar) and 4-30 °C
max. transmembrane pressure at 45 psi (3.1 bar) and 4-30 °C
4-6 L/min-m2 flow rate
Technique(s)
ultrafiltration: suitable
Surface de filtration
3 m2
Taille de l'écran
, Type C screen (coarse screen)
Taille
45.9 cm (18.1 in.) , Length
46.9 cm (18.5 in.) , Height
Largeur
48.2 cm (19.0 in.)
482 mm
Impuretés
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m²)
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
300 kDa
Plage de pH
2-13
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Permeate: AseptiQuik® G Connector
Application
Caractéristiques et avantages
- Plug ′n play, holderless design - easy to install, safe to remove
- Gamma Sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
- True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
- Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
- Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Conditionnement
Autres remarques
- Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
- Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
- Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.