PC35
Anti-p53 (Ab-7) (Pantropic) Sheep pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative (Anti-p53 and Anti-Sheep IgG only)
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (1:500)
Immunoblotting (1:2500)
Immunocytochemistry (1:500)
Paraffin Sections (1:500, pepsin or heat pre-treatment required)
Immunoprecipitation (chromatin, see application references)
Composants
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
A431 or SVT2 cells or breast carcinoma tissue
Autres remarques
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res. 54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.