PC253L
Anti-Calbindin D-28K (Ab-1) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
655,00 $
About This Item
655,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
baboon, monkey, rat, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CALB1(793)
rhesus monkey ... Calb1(677721)
Description générale
Immunogène
Application
Vibrotome Sections (1:5000-1:10,000 for biotin-streptavidin/peroxidase detection, see application references)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Rat striatum, hippocampus, or cortex
Autres remarques
Heizmann, C.W. 1993. Acta Neurobiol. Exp.53, 15.
Baimbridge, K.G., et al. 1992. Trends Neurosci.15, 303.
Heizmann, C.W. and Hunziker, W. 1992. Trends Biochem. Sci.16, 98.
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable