P2HVMPV01
Module de filtration Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, pore size 0.45 μm
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Mini Filter Module HVMP 0.45 μm V 0.1 m2
3 001,00 $
About This Item
3 001,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
2.16 cm (0.85 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
0.1 m2
Surface nominale de la membrane
0.1 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
2-11
Catégories apparentées
Description générale
This Pellicon® 2 Mini Filter Module is a mini cassette, microfiltration product with a filtration area of 0.1 m2 and a 0.45 μm pore size.
This Pellicon® 2 mini cassette features a type v screen (open channel) and measures 5.6 cm (W) x 21 cm (L) x 1.5 cm (H).
Caractéristiques et avantages
- Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2