P2B100A25
Module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Maxi Biomax®
filtration area 2.5 m2, NMWCO 100 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-100 A 2.5 m2
23 468,00 $
About This Item
23 468,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
7.6 cm (3 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
17.8 cm (7.0 in.)
Surface de filtration
2.5 m2
Surface nominale de la membrane
2.5 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
100 kDa NMWCO
pH
1-14
Catégories apparentées
Description générale
La membrane en polyéthersulfone BIOMAX 100 de Millipore présente une structure sans vide qui évite les fuites de solutés à travers les micro-défauts normalement associés aux vides présents sous les fines couches des membranes d'ultrafiltration classiques. Ces membranes sans vide sont plus perméables, ce qui se traduit par un débit élevé avec une rétention du produit équivalente ou supérieure. Ces membranes sans vide offrent les avantages d'un traitement rapide et à haut rendement avec des systèmes plus petits.
Le module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Maxi BIOMAX offre une surface de filtration de 2,5 m2 avec un poids moléculaire nominal limite (PMNL) de 100 kDa.
Application
- solutions protéiques
- solutions de polysaccharides
- suspensions virales
Récolte, lavage ou clarification de :
- cultures et lysats cellulaires
- suspensions colloïdales
- cultures virales
Caractéristiques et avantages
- Filtre de type A (filtre serré)
- Membranes denses à la pointe de la technologie pour faire face à pratiquement n'importe quel défi de séparation
- Circuit d'écoulement court pour un débit plus élevé et une capacité de séparation à plus haute résolution
- Choix de configuration des canaux d'écoulement offrant une capacité d'optimisation des procédés
- Transposition à l'échelle supérieure rapide et prévisible
- Transposabilité réellement linéaire des modules de l'échelle du laboratoire jusqu'aux ensembles industriels permettant le traitement de milliers de litres
- Apporte une meilleure résolution, de meilleurs rendements et une meilleure résistance à la contre-pression
- Les membranes Ultracel sont des membranes composites coulées sur un substrat microporeux pour des membranes sans défaut
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2