P2HVMPC25
Maxicassette de filtration Pellicon® 2
filtration area 2.5 m2, pore size 0.45 μm
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Maxi Filter Module HVMP 0.45 μm C 2.5 m2
21 212,00 $
About This Item
21 212,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
7.6 cm (3 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
17.8 cm (7.0 in.)
Surface de filtration
2.5 m2
Surface nominale de la membrane
2.5 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
2-11
Catégories apparentées
Description générale
This Pellicon® 2 Maxi Filter Module is a maxi cassette, microfiltration product with a filtration area of 2.5 m2 and a 0.45 μm pore size.
This Pellicon® 2 maxi cassette features a type c screen (coarse screen) and measures 17.8 cm (W) x 21 cm (L) x 7.6 cm (H).
Caractéristiques et avantages
- Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2