Principaux documents
NXBH001BEN
Millipore
Natrix® Bench Holder
new
Synonyme(s) :
Membrane chromatography holder
About This Item
Description
Holder for Natrix® Bench devices
Niveau de qualité
Gamme de produits
Natrix®
Conditionnement
pack of 1
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Holder for Natrix® Bench devices
Application
Chromatography
Actions biochimiques/physiologiques
Equipment for purification of biomolecules
Conditionnement
Carton, 1/pack
Informations légales
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany