Principaux documents
A104-M
Millipore
NovaSeptum® Sealing
NovaSeptum® Manual Crimping Tool Spare Part Kit
Synonyme(s) :
Replacement Die for Novaseptum® Manual Crimping Tool
1 EA
613,00 $
613,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
613,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
613,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
NovaSeptum®
Application(s)
sterile sampling
Catégories apparentées
Composants
1 tube with pinch pipe for testing, 1 upper cutting tool
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany