Principaux documents
MXPESPTCL
Millipore
Vanne de prélèvement hygiénique MicropreSure®
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Synonyme(s) :
Vanne de prélèvement en acier inoxydable
1 EA
911,00 $
911,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
911,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160606
Nomenclature NACRES :
NB.24
911,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316L stainless steel
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
MicropreSURE®
Taille de la vanne
1-1/2 in.
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La vanne d'échantillonnage sanitaire MicropreSure® est un accessoire de l'unité de prélèvement MicropreSure®. L'unité de prélèvement MicropreSure® est un dispositif d'échantillonnage par filtration en ligne qui simplifie le contrôle microbiologique en cours de production. Sa structure protectrice très simple permet de traiter les échantillons de manière aseptique au point de prélèvement, réduisant ainsi le risque de contamination. La vanne d'échantillonnage sanitaire s'installe à la sortie du port d'échantillonnage qui comporte le raccord Tri-Clover, pour un prélèvement rapide des liquides.
Application
La vanne d'échantillonnage sanitaire MicropreSure® est utilisée pour l'échantillonnage et la filtration en ligne de liquides aqueux comme la bière, les produits laitiers, l'eau en bouteille, les produits pharmaceutiques, les boissons sans alcool, le cidre, les boissons pour sportifs et le vin, pour la réalisation de tests de biocharge.
Informations légales
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing