Principaux documents
MXAC00001
Millipore
Milliflex stainless steel filter support for manifold
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
1 EA
741,00 $
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
741,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
stainless steel
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Entrée
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ready-to-use, sterile Milliflex filter units combine a funnel and a gridded membrane filter in one device.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany