Documents
MVFCN1225
Millipore
Plaque à 96 puits Multiscreen®, membrane en fibres de verre
pore size 1.2 μm, non-sterile
Synonyme(s) :
96-Well Glass Fiber Plate, Glass Fiber 96-Well Plate, MultiScreen Glass Plate
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
flat bottom wells
glass fiber membrane
polypropylene
Niveau de qualité
Description
Opaque, Non-Sterile, with Glass Fiber membrane, 1.2 µm pore size, 25 plates, Polypropylene device
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Caractéristiques
lid: no
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
2 mL sample volume (per well)
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
protein purification: suitable (TCA precipitation)
receptor binding assay: suitable
Hauteur
47.2 mm
Longueur
127.8 mm
Largeur
85.6 mm
Surface de filtration
0.23 cm2
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume maximum des puits
2 mL
Volume de travail
0.1-2 mL
Dimension de pores
1.2 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Type de liaison
high binding surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
  • Les plaques de filtration à grand volume de 96 puits MultiScreen® avec une membrane en fibres de verre C (GFC) 1,2 μm offrent une filtration sous vide et une collecte de filtrat de qualité supérieure.
  • Les plaques sont chimiquement résistantes à la fois aux solutions aqueuses et aux solutions organiques.
  • Design unique et entièrement compatible avec une automatisation.
Application
  • Clarification de lysat
  • Filtration d'échantillons visqueux
  • Analyses environnementales
  • Procédés de préparation d'échantillons d'ADN par liaison-lavage-élution
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Contenu apparenté
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.