Principaux documents
MTGR05010
Millipore
Filtre capsule Aervent® 50
pore size 0.2 μm
Synonyme(s) :
EPA Est. 041237-FRA-001
10 EA
261,00 $
261,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Changer de vue
10 EA
261,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
261,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Aervent®
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Aervent®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
Technique(s)
gas filtration: suitable
Longueur
7.1 cm (2.8 in.)
Largeur
2.4 in.
Diamètre
6.2 cm (2.4 in.)
Surface de filtration
19.6 cm2
Impuretés
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤1.0 mg
Matrice
Aervent®
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Point de bulle
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
Raccords
inlet/outlet hose for 4-9.5 mm I.D. latex tubing and Female Luer slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce filtre à capsule hydrophobe Aervent® contient une membrane Aervent PTFE de 50 mm dans un boîtier en polypropylène bidirectionnel. Ce filtre de qualité stérilisante, avec une dimension de pores de 0,2 µm et une surface de filtration de 19,6 cm2, est conçu pour les applications critiques sur conduites de gaz et de ventilation d'air à petite échelle. La membrane Aervent en PTFE hydrophobe contenue dans MTGR05010 offre un débit élevé, une grande capacité de filtration, un faible taux d'extractibles et de relargage de particules, et une large compatibilité chimique. Pour faciliter sa traçabilité et son identification, chaque filtre Aervent-50 est marqué par sa référence et son numéro de lot. L'intégrité de chaque filtre à capsule Aervent® est testée lors de la fabrication.
Application
Applications typiques
  • Aération stérile des récipients et des bombonnes
  • Autoclavage des lignes de rupture de vide
  • Filtration stérile de petits volumes de fluides non aqueux
  • Filtration des gaz d'entrée et de sortie de petits fermenteurs
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : dans un mélange IPA/eau (70/30 %)
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter au guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi qu'à la première page du guide sur l'inspection visuelle
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany