Principaux documents
MSSWNFX40
Millipore
Plaque à 96 puits Multiscreen®, fond plein
flat bottom white polystyrene plate, non-sterile, pkg of 40 plates
Synonyme(s) :
Plaque à 96 puits MultiScreen®
40 EACH
314,00 $
314,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
40 EACH
314,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.15
314,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom white polystyrene plate
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Conditionnement
pkg of 40 plates
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Taille
96 well
Description générale
Les microplaques en polystyrène MultiScreen® 96 puits répondent aux dimensions standards de l'industrie pour une utilisation dans les plateformes d'essais biochimiques courantes, y compris la manipulation automatisée des liquides, les lecteurs de microplaques et d'autres dispositifs compatibles avec les microplaques. Les microplaques en polystyrène sont appropriées pour une variété d'essais biochimiques en plus de la préparation et du stockage des échantillons.
Forme physique
Code couleur : blanc
Autres remarques
Compatible avec l'automatisation : oui
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany