Principaux documents
MSSCNFX00
Millipore
Plaque à 96 puits MultiScreen®
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
Synonyme(s) :
MultiScreen® 96-well plate
100 EACH
391,00 $
391,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EACH
391,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.15
391,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom clear polystyrene plate
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Conditionnement
pkg of 100 plates
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Taille
96 well
Description générale
MultiScreen® 96-well polystyrene microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. Polystyrene microplates are appropriate for a variety of biochemical assays in addition to sample preparation and storage.
Forme physique
Color Code:Clear
Autres remarques
Automation Compatible:Yes
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany