Principaux documents
MPE030025
Millipore
Microcon® Centrifugal Filters
MWCO 30 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Synonyme(s) :
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
25 EA
178,00 $
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
178,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
Nomenclature NACRES :
NB.24
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Microcon®
Caractéristiques
holdup volume> 10 μL
Paramètres
0.5 mL sample volume
Profondeur
12.3 mm
Longueur
4.5 cm (1.8 in.)
Surface de filtration
0.32 cm2
Dimension de pores
30 kDa MWCO
Application
These 0.5 mL centrifugal filter enables the concentration of biomolecules with a NMWL of 30kDa. Microcon® centrifugal filters are ideal for concentration & desalting.
Caractéristiques et avantages
  • High recovery for small volumes with reverse spin (concentration factor less than 20X)
  • Biomax membrane
  • Fast processing
Forme physique
Color Code: Pink
Informations légales
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany