Principaux documents
MRCF0R100
Millipore
Filtres à centrifuger Microcon® DNA Fast Flow
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
Synonyme(s) :
Centrifuge concentrator
100 EA
676,00 $
676,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
676,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
676,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume> 10 μL
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Microcon®
Paramètres
0.5 mL sample volume
Technique(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
Longueur
4.50 cm (1.8 in.)
Diamètre
12.3 mm
Surface de filtration
0.32 cm2
Volume de travail
0.5 mL
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les filtres à centrifuger Microcon® permettent de réaliser une concentration, un dessalage ou un échange de tampon efficace sur des échantillons biologiques aqueux de 10 à 500 μl. Le filtre Microcon® DNA Fast Flow est optimisé pour la concentration et la récupération de l'ADN génomique avec un tampon SDS.
Application
Le filtre à centrifuger Microcon DNA Fast Flow avec membrane Ultracel a été utilisé pour extraire de l'ADN organique classique afin de comparer le rendement en ADN à celui obtenu avec d'autres techniques d'extraction.[1] Il a également servi à filtrer de l'ADN digéré pour une analyse par microscopie électronique de l'ADN génomique.[2]
Caractéristiques et avantages
Les filtres à centrifuger Microcon® présentent plusieurs avantages :
  • très bonne récupération des échantillons de petit volume grâce à la centrifugation inverse
  • membrane Ultracel® à faible adsorption
  • traitement rapide
  • facteurs de concentration inférieurs à 20 × pour des résultats reproductibles
Liaison
Remplace : 42413
Informations légales
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Bacillus spp. Bacteriophage and the Dairy Environment
Adamso KL and McKillip JL
Liaoning Chemical Industry, 23(2), 4-4 (2019)
Matteo Berti et al.
Nature communications, 11(1), 3531-3531 (2020-07-17)
Homologous recombination (HR) factors were recently implicated in DNA replication fork remodeling and protection. While maintaining genome stability, HR-mediated fork remodeling promotes cancer chemoresistance, by as-yet elusive mechanisms. Five HR cofactors - the RAD51 paralogs RAD51B, RAD51C, RAD51D, XRCC2 and
Contenu apparenté
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can I use a Microcon DNA fast flow device to isolate DNA from a crude cell lysis preparation such a freeze thaw in TE buffer or a chelex 100 extraction?
    1 answer
    1. Yes, a Microcon DNA fast flow device can be used to isolate DNA from a crude cell lysis preparation. However, lysates typically contain heavy particulate contamination, so clarification spins may be necessary to remove particulates before attempting ultrafiltration.
      Helpful?
  2. The user guide indicates you can't autoclave these microcon, but can you sterilize them in a UV Crosslinker?
    1 answer
    1. The Microcon devices are non-sterile. These devices cannot be sterilized by UV or autoclaving. However, it is possible to sanitize the devices with 70% ethanol. Please see the protocol for sanitization below:
      1. Reagent Preparation: 70% Ethanol solution (v/v) is prepared by dilution in distilled water. Both the ethanol solution and distilled water used for rinsing should be filter-sterilized using sterile, 0.22 µm sterilizing grade filter device.
      2.Sanitization Protocol:
      A. Fill the Microcon device to its published capacity with filter-sterilized 70% ethanol, and cap the unit (note that the collection tubes can be sanitized in the same manner).
      B. Invert device by hand or in an end-over-end mixer to continuously wet all internal surfaces of the device.
      C. Incubate for a minimum of 5 minutes (note that the device can be capped and left for up to 24 hours if it is not going to be used immediately).
      D. Spin at recommended G-force using appropriate centrifuge until at least 50% of the volume has passed through the device.
      E. Aseptically discard any remaining ethanol from the filter device and filter collection tube.
      F. Immediately rinse away residual ethanol by adding the filter-sterilized water to the device's published capacity, mix gently to wet all areas, and centrifuge until at least 50% of the volume has passed through the device.
      G. Discard any remaining liquid from both the concentrator device and filter collection tube before use.
      DO NOT let the filter membrane dry out in concentrator unit. If the devices are not to be used immediately, fill the devices with filter-sterilized distilled water, cover, and store refrigerated. Remove liquid from device as previously described prior to use.
      Helpful?
  3. Has the color of the Microcon DNA Fast Flow become brighter blue?
    1 answer
    1. Yes, the color of the device has changed. A new blue colorant and clear resin have replaced the original blue reservoir resin, which has been discontinued. Both old and new resin are HP2 Polycarbonate. The functionality of the product has not changed.