Key Documents
MMCUSTKIT
Millipore
Autocollants et bagues de tête de filtration MILLIFLEX OASIS®
for customizing the MILLIFLEX OASIS® pump, for use with Milliflex Oasis® system
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® system
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le système de filtration MILLIFLEX OASIS® permet de simplifier et de sécuriser le processus de contrôle microbiologique, avec d'excellents niveaux de productivité, de fiabilité des résultats et de conformité règlementaire. La pompe MILLIFLEX OASIS® est une pompe à vide de nouvelle génération destinée à l'analyse de l'eau et de la biocharge en milieu pharmaceutique. La pompe peut être identifiée à l'aide d'un autocollant coloré apposé sur son corps, et chaque tête de filtration peut être codée à l'aide d'une bague de couleur. Le kit contient 4 autocollants et 4 bagues de différentes couleurs, tous pouvant être installés manuellement par l'opérateur.
Application
La pompe de filtration MILLIFLEX OASIS® peut être utilisée dans les tests de biocharge et le contrôle de l'eau, dans l'analyse de la bière, de l'eau en bouteille, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.
Informations légales
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany