Principaux documents
MIRAWG100
Millipore
Entonnoir Microfil® avec membrane S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, To detect yeast or mold in difficult-to-filter samples
Synonyme(s) :
Système de filtration sur membrane
150 SETS
378,00 $
378,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
150 SETS
378,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
378,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Microfil® with S-Pak®
Paramètres
100 mL sample volume
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
1.2 μm pore size
Entrée
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le système de filtration Microfil est une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. Les entonnoirs prêts à l'emploi Microfil de 100 ml avec membrane S Pak blanche de 01,2 μm de dimension de pores éliminent le besoin de nettoyage et de stérilisation après chaque test, rendant ainsi l'équipement plus facile à manipuler et plus efficace pour les analyses microbiologiques classiques. Le système de verrouillage des entonnoirs Microfil sur les supports de la rampe de filtration (sans joint, ni pince d'assemblage) assure une parfaite étanchéité. Contrairement aux supports filtres classiques, on élimine tout risque de défaut d'étanchéité entre la membrane et l'entonnoir et l'on obtient par conséquent des recouvrements de micro-organismes uniformes.
Les filtres et entonnoirs Microfil® garantissent un fonctionnement sans fuite et une récupération uniforme des micro-organismes, ainsi qu'un transfert aisé de la membrane à l'aide d'une pince, en évitant de toucher accidentellement la zone de filtration de la membrane.
Application
Ces filtres sont utilisés dans les laboratoires cliniques, le contrôle qualité industriel, les analyses environnementales ainsi que dans l'industrie cosmétique, agroalimentaire et pharmaceutique. Analyses microbiologiques de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par la méthode de filtration sur membrane
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.