MilliporeSigma
Passer à
MIHTTPMNE
ISOPORE pour Microfil®
Isopore polycarbonate membrane, pore size 0.4 μm, General microbiological analysis
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
150 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
703,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pore size:
0.4 μm pore size
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
easily wetted with water, hydrophilic
Sterility:
non-sterile
703,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
easily wetted with water, hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with Isopore
filter size
47 mm
pore size
0.4 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample(s) (environmental)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Les filtres à membrane Isopore en polycarbonate de 0,4 μm de dimension de pores sont prêts à l'emploi. Ils présentent des taux de recouvrement élevés et sont plus particulièrement adaptés aux analyses microbiologiques classiques.
Application
Ces filtres sont utilisés dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la surveillance de l'eau, des laboratoires cliniques, de l'alimentation et des boissons, du contrôle qualité industriel et de l'environnement pour les analyses microbiologiques générales.
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
EZHAGG504EZHABG504EZHCWG474
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic, individually wrapped
feature
easily wetted with water, hydrophilic, individually wrapped
feature
easily wetted with water, hydrophilic, individually wrapped
pore size
0.4 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.7 μm pore size
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
green filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE)
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE)
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , white filter
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing, clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample(s) (environmental)
input
sample type wine
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
input
sample type wine
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type sport drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type food(s)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13