Principaux documents
EZHCWG474
Millipore
Filtre membrane EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, suitable for bioburden testing
Synonyme(s) :
Filtres membranes, filtres MCE HCWG, Membranes semi-perméables
4 X 150 FILTERS
724,00 $
724,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
4 X 150 FILTERS
724,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
724,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Niveau de qualité
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
EZ-Pak®
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.7 μm pore size
Entrée
sample type wine
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type sport drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type food(s)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les membranes EZ-Pak® blanches, quadrillées de 0,7 µm de dimensions de pores et de 47 mm de diamètre sont fabriquées à partir d'esters de cellulose. Ces membranes permettent des recouvrements élevés et conviennent bien aux analyses microbiologiques classiques. En associant une facilité de manipulation inégalée aux avantages des membranes stériles, prêtes à l'emploi, conditionnées sous emballage individuel, les membranes EZ-Pak® et leur distributeur révolutionnent la manipulation des filtres pour la technique de la filtration sur membrane (MF).
Application
Le système EZ-Pak® permet d'analyser l'eau potable, l'eau en bouteille et l'eau minérale conformément aux normes internationales. Ces filtres sont utilisés dans les laboratoires cliniques, le contrôle qualité industriel, les analyses environnementales ainsi que dans l'industrie cosmétique, agro-alimentaire et pharmaceutique. Analyses microbiologiques de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par filtration sur membrane.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Contenu apparenté
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.