MFVL06SH3
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 60
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Millipak® Final Fill 60
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.1 μm pore size
Raccords
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)