Principaux documents
MCR4023CL3
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® au format μPOD
CR40, cellulose (with active carbon; charged binder resins), filtration area 23 cm², Process Development Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ Depth Filter in Pod format, CR40 media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
3 EA
317,00 $
317,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3 EA
317,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
317,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Filtre en profondeur Millistak+® au format μPOD, CR40, cellulose (with active carbon; charged binder resins), filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Matériaux
cellulose (with active carbon; charged binder resins)
glass fiber-reinforced polypropylene
Niveau de qualité
Description
For clarification of SVP, LVP, antibiotic, vitamin, enzymes, vaccines, plasma and process water.
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Hauteur
6.6 cm (2.6 in.)
Longueur
8.9 cm (3.5 in.)
Surface de filtration
0.0023 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Entrée
sample type liquid
Conductivité
4.36 – 4.57 μS/cm
Grade du filtre
CR40
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre en profondeur Millistak+® est proposé dans un format jetable et transposable offrant une plus grande souplesse d'utilisation grâce à sa conception modulaire unique. Le Millistak+® MCR4023CL3 se présente sous la forme d'un µPOD, de dimensions 6,6 cm (H) × 8,9 cm (L), et possède une surface de filtration de 0,0023 m2.
Cette série de médias CE40 offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour les applications de clarification primaire (grossière). Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries de médias filtrants afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements chez E. coli, les milieux de culture, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod sont simples et directes. La conception unique des adaptateurs et manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et à usage unique du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine l'entretien et les exigences en matière de validation du nettoyage.
eau produite ; après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage rapide à l'eau pure à raison de 100 litres par m² de superficie de média filtrant
Caractéristiques et avantages
  • Faible volume mort pour un meilleur rendement
  • Large gamme de types de médias filtrants proposés dans des produits monocouches et multicouches
  • Le format flexible et modulaire offre des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
  • Conception jetable brevetée qui élimine le besoin de carter, de NEP ou de validation du nettoyage
  • Les filtres autonomes au format Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à installer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Grade du filtre : CR40
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
2 cycles d'autoclave de 60 minutes à 123 °C.
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany