Principaux documents
MCR4010FS1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® Pod
CR40, filtration area 1.1 m², Process Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 1.1 m 2 surface area, 1/pack
1 EA
880,00 $
880,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
880,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
880,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Filtre en profondeur Millistak+® Pod, CR40, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Matériaux
carbon (active)
cellulose
polypropylene
Niveau de qualité
Description
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Surface de filtration
1.1 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
1300-1700 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
4.36-4.57 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
CR40
Description générale
Device Configuration: multilayer Pod
Application
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Caractéristiques
Filter Grade: CR40
Notes préparatoires
Sterilization Method
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes @ 123 °C
Remarque sur l'analyse
Product Water Conductivity at 25°C: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.