MCHL10S03
Durapore® 0,45 µm, Cartouche Millidisk®
filtration area 500 cm2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millidisk Cartridge 10-stack 0.45 μm Hydrophilic
475,00 $
About This Item
475,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Millidisk® 10
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millidisk®
Paramètres
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
38 L/min flow rate at 3.5 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Surface de filtration
500 cm2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤2.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
Code de la cartouche
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration figurant dans le mode d'emploi des membranes Durapore®
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
5 cycles de stérilisation en place (SEP) de 60 min à 135 °C ; 5 cycles d'autoclave de 60 min à 126 °C