MABX8416
Anti-COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1063
suitable for ELISA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1063, monoclonal
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Spécificité
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable