MABX8407
Anti-SARS-CoV-2 N mouse antibody (7B3)
suitable for ELISA, suitable for immunodiffusion
Synonyme(s) :
2019-nCoV, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
crude ascites
Clone
7B3, monoclonal
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Spécificité
Application
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable