MABT96
Anti-Anillin Antibody, clone 5f3.1
clone 5F3.1, from mouse
Synonyme(s) :
Actin-binding protein anillin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F3.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANLN(54443)
Description générale
Immunogène
Application
Structure cellulaire
Signalisation du cytosquelette
Qualité
µµ
A 1:100 dilution of this antibody detected Anillin in human testis tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable