MABT546
Anti-Troponin I Antibody, clone 5C11.1
clone 5C11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Cardiac Troponin I
648,00 $
About This Item
648,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5C11.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNNI3(7137)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Troponin I in human skeletal muscle tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques