CP06
Anti-α-Tubulin Mouse mAb (DM1A)
liquid, clone DM1A, Calbiochem®
Synonyme(s) :
α-Tubulin Detection Antibody, Anti-Tubulin DM1A, Mouse Anti-α-Tubulin
549,00 $
About This Item
549,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DM1A, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, mouse, gerbil, chicken, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (5 µg/ml)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
trp E (Ab-1)
Any cell line
Autres remarques
Lin, J.J.C., et al. 1984. In: Monoclonal antibodies and functional cell lines. Kennett, R.H., Bechtol, K.B. and McKearn, T.J., eds. Plenum Publishing Corp.
Lin, J.J.C. 1982. Cold Spring Harbor Symp. on Quant. Biol.46, 769.
Goldman, R.D., et al. 1979. Ann. Rev. Physiol.41, 701.
Goldman, R., Pollard, T. and Rosenbaum, J. (eds.) 1976. Cold Spring Harbor Conference on Cell Proliferation, Books A-C, Cold Spring Harbor, New York.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable