MABT1349
Anti-Desmoglein-2 Antibody, clone CSTEM28
Synonyme(s) :
Cadherin family member 5;HDGC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CSTEM28, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 122.29 kDa
observed mol wt ~78 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DSG2(1829)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with recombinant human Desmoglein-2.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human Desmoglein-2.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Desmoglein-2 in Flow Cytometry (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Desmoglein-2 in Immunocytochemistry (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
ELISA Analysis: A representative lot detected Desmoglein-2 in ELISA (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable