MABS835
Anti-EGFR Antibody, clone 7F12.1
clone 7F12.1, from mouse
Synonyme(s) :
Epidermal growth factor receptor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
512,00 $
About This Item
512,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F12.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected plasma membrane EGFR immunoreactivity in 4% paraformaldehyde-fixed, 0.3% Triton X-100-permeabilized A431 cells.
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected EGFR in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable