MABS827
Anti-ERK1/2 Antibody, clone 16A6.1
clone 16A6.1, from mouse
Synonyme(s) :
EC: 2.7.11.24, MAP kinase 3, MAPK3, ERT2, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase isoform p44, p44-MAPK, MNK1, Microtubule-associated protein 2 kinase, p44-ERK1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16A6.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ERK1/2 in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1