Principaux documents
07-507
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-BMK1/Erk5 (Thr218/Tyr220) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-Anti-BMK1, Anti-Anti-ERK4, Anti-Anti-ERK5, Anti-Anti-PRKM7
200 μL
564,00 $
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μL
564,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, bovine, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr218/pTyr220)
Informations sur le gène
bovine ... Mapk7(537703)
human ... MAPK7(5598)
mouse ... Mapk7(23939)
rat ... Mapk7(114509)
Spécificité
Recognizes phospho-BMK1/Erk5 (Thr218, Tyr220).
Immunogène
KLH-conjugated, synthetic peptide corresponding to amino acids 213-224 of human BMK1/Erk5
Application
µ
& No band is present on the HeLa cell lysate + phosphorylated peptide indicating successful peptide inhibition of the antibody.
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
MAP kinases
This Anti-phospho-BMK1/Erk5 (Thr218/Tyr220) Antibody is validated for use in WB for the detection of phospho-BMK1/Erk5 (Thr218/Tyr220).
Qualité
A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-BMK1/Erk5 (Thr218/Tyr220) in HeLa cell lysate.
Description de la cible
110-115kDa
Forme physique
Affinity purified immunoglobulin in 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl, with 0.05% sodium azide.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
°
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Shan Jiang et al.
BioMed research international, 2017, 6895730-6895730 (2017-05-26)
Background. The aim of this study was to assess the effects of low concentrations of H2O2 on angiogenesis of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) in vitro and explore the underlying mechanisms. Methods. HUVECs were cultured and stimulated with different
Zeynep Madak-Erdogan et al.
Molecular cancer research : MCR, 12(5), 714-727 (2014-02-08)
Cancer cell motility and invasiveness are fundamental characteristics of the malignant phenotype and are regulated through diverse signaling networks involving kinases and transcription factors. This study establishes an estrogen receptor (ERα)/MAPK (ERK5)/cofilin (CFL1) network that specifies the degree of breast
Cathleen R Carlin et al.
Molecular biology of the cell, 34(12), ar116-ar116 (2023-08-30)
The polarized distribution of membrane proteins into apical and basolateral domains provides the basis for specialized functions of epithelial tissues. The EGF receptor (EGFR) plays important roles in embryonic development, adult-epithelial tissue homeostasis, and growth and survival of many carcinomas.
Kazuhiro Nakamura et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 661, 91-106 (2010-09-03)
Extracellular signal-regulated kinase 5 (ERK5) is also known as big MAPK (BMK1) or MAPK7. ERK5 is 115 kDa in mass and therefore larger than the other MAPKs such as ERK1/2, JNK, and p38. Like other MAPKs, ERK5 is ubiquitously expressed
G Zhou et al.
The Journal of biological chemistry, 270(21), 12665-12669 (1995-05-26)
We have identified two components of a new protein kinase signaling cascade, MAPK/ERK kinase 5 (MEK5) and extracellular signal-regulated kinase 5 (ERK5). The MEK5 cDNA was isolated by degenerate PCR and encodes a 444-amino acid protein, which has approximately 40%