MABS499
Anti-Phosphothreonine Antibody, clone RM102
clone RM102, from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
p-Thr, pthr, phospho-threonine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM102, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot of this antibody at 1:500 dilution detected phosphothreonine modification on human colon cancer tissue
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody at 1:500 dilution immunoprecipitated phosphothreonine modified proteins from Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cell lysate
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2000 dilution of this antibody detected phosphothreonine modification on Calyculin A/Okadaic Acid treated HeLa cell lysate
Description de la cible
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable