Principaux documents
MABS492
Sigma-Aldrich
Anti-Lamin-B1 Antibody, clone 8F10.1
100 μG
523,00 $
523,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
523,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
523,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme d'anticorps
purified antibody
Niveau de qualité
Clone
8F10.1
monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Description générale
GST-tagged recombinant protein corresponding to the Internal region of human Lamin-B1.
Application
Epitope: Internal region
Qualité
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lamin-B1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Propriétés physiques
~66 kDa observed. Uncharacterized band(s) may appear in some lysates.
Forme physique
Purified mouse monoclonal IgG2bκ antibody in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Stockage et stabilité
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.