MABS440
Anti-NPC2 Antibody, clone 13G4
clone 13G4, from mouse
Synonyme(s) :
Epididymal secretory protein E1, NPC2, Human epididymis-specific protein 1, He1, Niemann-Pick disease type C2 protein
523,00 $
About This Item
523,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13G4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NPC2(10577)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Vesicular Trafficking
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NPC2 in 10 µg of HT1080 human fibrosarcoma cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable