MABS2312
Anti-STOM Antibody, clone GARP-50
Synonyme(s) :
Erythrocyte band 7 integral membrane protein;Erythrocyte membrane protein band 7.2; Protein 7.2b, Stomatin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GARP-50, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 31.73 kDa
observed mol wt ~32 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, horse, canine
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
electron microscopy: suitable
immunodiffusion: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STOM(2040)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected STOM in HeLa cell lysates.
Tested Applications
Electron Microscopy: A representative lot detected STOM in Immunoelectron Microscopy application (Feuk-Lagerstedt, E., et al. (2002). J Leukoc Biol. 72(5):970-7).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated STOM in Immunoprecipitation application (Snyers, L., et al. (1998). J Biol Chem. 273(27):17221-6; Snyers, L., et al. (1999). FEBS Lett. 449(2-3):101-4).
Immunoaffinity Purification: A representative lot was used to isolate STOM by immunoaffinity chromatography..(Hiebl-Dirshmied, C.M., et al. (1991). Biochim Biophys Acta. 1065(2):195-202; Salzer, U., et al. (1993). Biochim Biophys Acta. 1151(2):149-52).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected STOM in Immunofluorescence application (Snyers, L., et al. (1997). Eur J Cell Biol. 73(3):281-5; Snyers, L., et al. (1999). Eur J Cell Biol. 78(11):802-12).
Western Blotting Analysis:
Western Blotting Analysis: A representative lot detected STOM in Western Blotting application (Hiebl-Dirshmied, C.M., et al. (1991). Biochim Biophys Acta. 1065(2):195-202; Snyers, L., et al. (1998). J Biol Chem. 273(27):17221-6; Snyers, L., et al. (1999). Eur J Cell Biol. 78(11):802-12; Snyers, L., et al. (1999). FEBS Lett. 449(2-3):101-4; Salzer, U., et al. (2001). Blood. 97(4):1141-3; Mairhofer, M., et al. (2002). Blood. 100(3):897-904; Feuk-Lagerstedt, E., et al. (2002). J Leukoc Biol. 72(5):970-7).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable