MABS2157
Anti-CH25H Antibody, clone 18G9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
18G9, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 31.75 kDa
observed mol wt ~34 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CH25H(9023)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells overexpressing cholesterol 25-hydroxylase (CH25H).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected cholesterol 25-hydroxylase (CH25H) in lysate from HEK293T cells overexpressing cholesterol 25-hydroxylase (CH25H).
Tested Applicaitons
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CH25H in Western Blotting applications (Bauman, D.R., et al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(39):16764-9; Tuong, Z.K., et. al. (2016). PLoS One. 11(1):e0147179).
ELISA Analysis: A representative lot detected CH25H in ELISA applications (Bauman, D.R., et al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(39):16764-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable