MABS1894
Anti-TAB-2 Antibody, clone 1D5.2
clone 1D5.2, from mouse
Synonyme(s) :
TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 2, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7-interacting protein 2, TAK1-binding protein 2, TAB-2, TGF-beta-activated kinase 1-binding protein 2
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D5.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAB2(23118)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAB-2 in 10 µg of TF-1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques