MABF572
Anti-CD4 Antibody (human), APC, clone OKT4
clone OKT4, from mouse
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
228,00 $
About This Item
228,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
OKT4, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
pkg of 5 μL (0.125 μg/test)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD4(920)
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable