MABS1882
Anti-TAOK3 Antibody, clone 1H9.1
clone 1H9.1, from mouse
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase TAO3, EC:2.7.11.1, Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen HD-CL-09, CTCL-associated antigen HD-CL-09, Dendritic cell-derived protein kinase, JNK/SAPK-inhibitory kinase, Jun kinase-inhibitory kinase, JIK, Kinase from
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H9.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAOK3(51347)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected TAOK3 in 10 µg of Raw264.7 cell lysate.
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TAOK3 in 10 µg of K562 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1