MABS1178
Anti-LNK/SH2B3 Antibody, clone 13F1.2
clone 13F1.2, from mouse
Synonyme(s) :
SH2B adapter protein 3, Lymphocyte adapter protein, Lymphocyte-specific adapter protein Lnk, Signal transduction protein Lnk
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13F1.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SH2B3(10019)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LNK/SH2B3 in 10 µg of HUVEC lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable