MABN72
Anti-pan-MAGUK Antibody, clone K28/86
clone K28/86, from mouse
Synonyme(s) :
discs, large homolog 4 (Drosophila), discs large homolog 4, disks large homolog 4, Tax interaction protein 15, post-synaptic density protein 95, Postsynaptic density protein 95, Synapse-associated protein 90
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
K28/86, monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1λ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DLG4(1742)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot of this antibody was successfully used by an independent laboratory in IP. (Rasband, M., et al. (2002). The Journal of Cell Biology. 159(4):663–672.)
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected members of the MAGUK protein family on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable